Documentos clave
Z631167
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
Seleccione un Tamaño
6 EA
870,00 €
870,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
870,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
870,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 1 x 50 mLtube
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1746
disponibilidad
available only in EU
not available in USA and Canada
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108
Descripción general
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)