Documentos clave
Z642959
Greiner 384 PP well plates
conical bottom translucent polypropylene wells
Sinónimos:
Greiner 384 well plates, polypropylene, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
Seleccione un Tamaño
100 EA
796,00 €
796,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
796,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
796,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
conical bottom translucent polypropylene wells
translucent polypropylene plate
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
alphanumerical well coding
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Greiner 781280
disponibilidad
available only in EU
volumen máximo
130 μL
tamaño
384 wells
volumen de trabajo
120 μL
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
384W non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 13-120 μL; maximum well capacity of 130 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. Excellent optical properties. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Otras notas
384 conical (V) bottom microtiter plate, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; 22 mm height; curvature: approx. 200 μm.
Idoneidad
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)