Merck
M6436
Greiner FLUOTRAC 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, high binding surface, sterile
Sinónimos:
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, Greiner 781077
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
Size:
384 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
high binding surface
Feature:
lid: no
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
sterility
sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781077
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
high binding surface
General description
Fluotrac 600, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Application
Black plates minimize background fluorescence. FLUOTRAC 600 binds up to 600 ng/cm2. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat (F) solid well microtiter plate, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Legal Information
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)