Documentos clave
BR701355
BRAND® 384-well plate, deep well
volume 0.3 mL, polypropylene
Sinónimos:
Deep-well Plates, Sample Storage
Seleccione un Tamaño
48 EA
382,00 €
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EA
382,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
382,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
descripción
alphanumeric identification system
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
envase
pack of 48 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 701355
tamaño
384 well
volumen
0.3 mL
volumen de trabajo
300 μL
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • BRAND® 384-well deep well plates are made of high-grade chemically resistant polypropylene.
  • Ideal for use in various automated processes including High-Throughput Screening (HTS), cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
  • The raised edges of the well facilitate a secure seal and prevent sample contamination.
  • Stackable - A convenient space-saving option.
  • "V" bottom base ensures optimal sampling.
  • Alphanumeric coding for easy identification.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)