Z637394
Mucocit™-P disinfecting powder cleaner
weight 2.5 kg
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
BRAND 44920
peso
2.5 kg
Descripción general
Microbiological efficiency / concentration for use:
- Bacteria (inc TbB) and fungi to DGHM: 3% (30 g/L)/1 hour
- Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV: 1% (10 g/L)/5 min.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)