Merck
Z742914
Detergente Alconox®
1.8Kg cartons
Sinónimos:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
envase
pkg of 1.8 kg
pkg of 9 × 1.8 kg
fabricante / nombre comercial
Alconox, Inc. 1104-1 (1.8 KG)
Alconox, Inc. 1104 (9 x 1.8 KG)
Descripción general
ALCONOX® is a mixture of a homogeneous blend of sodium linear alkylaryl sulfonate, alcohol sulfate, phosphates, and carbonates.
Detergente en polvo para limpieza general del laboratorio.
Características y beneficios
  • Concentrated and long-lasting
  • Biodegradable and readily disposable
  • Penetrating wetting power to save
  • Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
  • Easy to rinse, doesn′t form interfering residues, and provides reliable results
Información legal
ALCONOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2