Merck
Z742916
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
3.8 L packs
Sinónimos:
USDA authorized detergent, anionic detergent, biodegradable cleaner, free rinsing cleaner, ultrasonic detergent
Seleccione un Tamaño
3.8 L
105,00 €
4 X 3.8 L
337,00 €
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3.8 L
105,00 €
4 X 3.8 L
337,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.34
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 3.8 L
pkg of 4 × 3.8 L
fabricante / nombre comercial
Alconox, Inc. 1201 (4 x 3.8 L)
Alconox, Inc. 1201-1 (3.8 L)
técnicas
tissue culture: suitable
aplicaciones
detection
Descripción general
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Información legal
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)