Z336807
BRAND® Imhoff sedimentation cone, SAN
Seleccione un Tamaño
36,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
36,10 €
Productos recomendados
Materiales
transparent styrene-acrylonitrile (SAN)
esterilidad
non-sterile
Características
graduated (up to 1000 ml)
with screw cap to drain contents withstands temperatures up to 85 °C
fabricante / nombre comercial
BRAND
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)