Z329193
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 75 mm, bar diam. 12 mm
Sinónimos:
PTFE, Stirring rods
Seleccione un Tamaño
152,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
152,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
fabricante / nombre comercial
BRAND 137625
Longitud
75 mm
barra diám.
12 mm
anillo pivotante diám.
14.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)