Z329134
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring
L 38 mm, bar diam. 10 mm
Seleccione un Tamaño
82,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
82,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
fabricante / nombre comercial
BRAND 137617
Longitud
38 mm
barra diám.
10 mm
anillo pivotante diám.
11 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)