Documentos clave
Z328995
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 30 mm, bar diam. 6 mm
Seleccione un Tamaño
10 EA
47,00 €
47,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
47,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
47,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
cylindrical PTFE-coated
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
BRAND 137425
Longitud
30 mm
barra diám.
6 mm
anillo diám.
7.5 mm
Descripción general
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
Otras notas
BR137425 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)