Merck
Z420212
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 1/2 in. × 1/8 in.
Sinónimos:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Seleccione un Tamaño
1 PKG
140,00 €
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
140,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
140,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37112-0012
tamaño
1/2 in. × 1/8 in.
Descripción general
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Aplicación
Spinbar® disposable magnetic stirring bar is suitable for single-use applications to avoid contamination or for radioactive reagents mixing.
Características y beneficios
Spinbar® disposable magnetic stirring bar provides the following benefits:
  • Autoclave-friendly
  • Multifaceted magnetic bar surface offers high turbulance.
Información legal
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)