Z328774
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical
L 25 mm, bar diam. 6 mm
Sinónimos:
PTFE Magnetic Stirrer
Seleccione un Tamaño
41,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
41,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
cylindrical
fabricante / nombre comercial
BRAND 137120
Longitud
25 mm
barra diám.
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)