Z329266
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 34 mm, diam. 15 mm
Seleccione un Tamaño
151,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
151,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE-coated
oval
fabricante / nombre comercial
BRAND 137310
Longitud
34 mm
Diámetro
15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)