Documentos clave
WH0053339M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTBD1 antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BTB (POZ) domain containing 1, Anti-C15orf1, Anti-NS5ATP8
Seleccione un Tamaño
100 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
490,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BTBD1(53339)
Descripción general
The C-terminus of the protein encoded by this gene binds topoisomerase I. The N-terminus contains a proline-rich region and a BTB/POZ domain (broad-complex, Tramtrack and bric a brac/Pox virus and Zinc finger), both of which are typically involved in protein-protein interactions. Subcellularly, the protein localizes to cytoplasmic bodies. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BTBD1 (NP_079514, 384 a.a. ~ 482 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EYEKKQTLGQNDTGFSCDGTANTFRVMFKEPIEILPNVCYTACATLKGPDSHYGTKGLKKVVHETPAASKTVFFFFSSPGNNNGTSIEDGQIPEIIFYT
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)