Documentos clave
TMO2322-0020
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea
Sinónimos:
carboy with spigot, media storage bottle
Seleccione un Tamaño
6 EACH
2020,00 €
2020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EACH
2020,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
2020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
envase
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2322-0020
volumen
9 L
9000 mL
Descripción general
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)