Saltar a
Z382000
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
Sinónimos:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2321-0020, laboratory container, receptical, vessel
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
213,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
nominal capacity
9 L (2 gal)
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Features and Benefits
Similar to style 2211, but all polypropylene.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C6317TMO2320-0050TMO2322-0050
description
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
description
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no
description
high-density polyethylene, volume 20 L, case of 4 ea
description
polycarbonate, volume 20 L, case of 4 ea
feature
autoclavable
feature
autoclavable: no
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2320-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2322-0050
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
material
high-density polyethylene , polypropylene screw closure, rectangular
material
polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
case of 4 ea
packaging
case of 4 ea
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
-
nominal capacity
-
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
-
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)