T2752
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Liothyronine, O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine sodium salt, T3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow or pink
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
Clave InChI
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
Información sobre el gen
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?