Saltar a
T1147
Apo-transferrina human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
apo-Transferrin human
Sinónimos:
Siderofilina, Transferrina humana
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
259,00 €
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
856,00 €
5 x 100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
905,00 €
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1280,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
34058011
259,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human plasma
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
mol wt
76-81 kDa
concentration
~25 mM
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative, ≤0.005% iron
solubility
H2O: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TF(7018)
Application
La apo-transferrina humana puede enriquecerse con hierro o utilizarse para que se una al hierro libre presente en los medios. Se utiliza también para transportar hierro al interior de las células de mamífero.
Biochem/physiol Actions
La transferrina es la principal molécula sérica de unión al hierro y su liberación en la célula. Los sistemas de cultivo celular carentes de suero requieren un formato de liberación de hierro. La transferrina es la forma de administración de hierro preferente porque las células procesan el hierro ligado a la transferrina de una forma fisiológicamente adecuada a través de los receptores de transferrina de la superficie celular. La apo-transferrina humana es una transferrina de alta afinidad que puede utilizarse con muchos tipos de células. La apo-transferrina puede cargarse con hierro antes de su uso o agregarse directamente a un medio que contenga hierro.
Other Notes
Proteína transportadora de hierro no hemo.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T5391T8158T0665
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
-
biological source
human plasma
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apo-transferrina human
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. Is this product sterile and can be used directly in cell culture media or does it have to be filtered first?
    1 respuesta
    1. This product is suitable for cell culture. Aqueous solutions of apo-transferrin should be stable at 4°C for 5–10 days. Solutions should be filter-sterilized for maximum stability. For more information, please refer to the product information sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/136/004/t1147pis.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. What is the carbohydrate content of human transferrin?
    1 respuesta
    1. We have found the information on transferrin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.According to the table, Transferrin is 6 percent carbohydrate, citing G.A. Jamieson, J. Biol. Chem. 240(7), 2914-2920 (1965).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.
      ¿Le ha resultado útil?
Revisiones
Filtros activos
  1. Cambridge UK
    • Reseñas 2
    • Voto 1
    5 de 5 estrellas.
    Cell culture supplement
    Supports neural stem and progenitor cell maintenance.
    Traducir con Google
    ¿Le ha resultado útil?
  2. 1 valoración sin reseña