Documentos clave
SRP8035
Sigma-Aldrich
IL-36α mouse
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinónimos:
Interleukin-1 family member 6, Interleukin-1 homolog 1, Interleukin-1α, Interleukin-36α
Seleccione un Tamaño
10 μG
466,00 €
466,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
466,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
466,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
IL-36α mouse, recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
origen biológico
mouse
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
untagged
Ensayo
>95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized
mol peso
~17 kDa
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
mouse ... Il36a(54448)
Descripción general
IL-36α (IL-1F6), IL-36β (IL-1F8) and IL-36γ (IL-1F9) bind to IL-36R (IL-1Rrp2) and IL-1RAcP, activating similar intracellular signals as IL-1. IL-36Ra inhibits the production of proinflammatory cytokines, including IL-12, IL-1β, IL-6, TNF-α and IL-23 induced by IL-36 in BMDC and CD4 T cells. Skin and dendritic cells are targets of the IL-36 interleukins leading to a Th1 response. These cytokines may represent potential targets for immune-mediated inflammatory conditions or, alternatively, could be used as adjuvants in vaccination.
Forma física
Lyophilized from PBS.
Reconstitución
Reconstitute with 100 μL deionized water.
Otras notas
IL-36alpha (mouse) (aa 8-160) is untagged.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)