SRP6487
R spondin-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CRISTIN-3, CRISTIN3, FLJ40906, R-spondin-1, RP11-566C13.1, RSPO, RSPO-1, RSPO1, Rspondin, Rspondin-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Análisis
≥98% (SDS-PAGE)
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 27.6 kDa
observed mol wt 40 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ser 21 is the predicted N-terminal .)
envase
pkg of 10 μg
impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RSPO1(284654)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.