Saltar a
01-106
Proteína FGF-2 / proteína FGF básica recombinante humana
The FGF-2 / basic FGF Protein, Human recombinant is available in a 25 µg format.
Sinónimos:
FGF-2 humana, Factor de crecimiento básico de fibroblastos
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
503,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Form:
liquid
503,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Origen del producto: ADN recombinante expresado en levadura (S. cerevisiae).
Application
La proteína FGF-2 / proteína FGF básica, recombinante humana, está disponible en un formato de 25 µg.
Physical form
Cromatografía en heparín-sefarosa
Líquido en PBS, pH 7,4, que contiene BSA al 0,5 % y CHAPS al 0,1 %.
Analysis Note
Evaluada sistemáticamente mediante el análisis de actividad biológica. Los cultivos de células endoteliales de corazón bovino fetal (FBHE) cultivadas durante cinco días en medio RD que contiene FBS, heparina y FGF-2 mostraron más células que los cultivos de células FBHE en el mismo medio, pero sin FGF-2.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
01-185SRP3043SRP3261
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c