Documentos clave
SRP6080
Sigma-Aldrich
PPIL4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
Cyclophilin-like protein PPIL4, HDCME13P, Peptidyl prolyl cis-trans isomerase-like 4, Rotamase PPIL4
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥85% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
mol peso
59.4 kDa
envase
pkg of 50 μg
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PPIL4(85313)
Descripción general
PPIL4 is an evolutionarily conserved member of the cyclophilin-type PPIase family of proteins. Ubiquitously expressed with predominant expression in kidney, PPIL4 localizes to the nucleus and contains one PPIase cyclophilin-type domain, a lysine-rich domain, a pair of bipartite nuclear targeting sequences and one RRM (RNA recognition motif) domain. The presence of the RRM domain along with nuclear targeting sequences suggests that PPIL4 may be involved in transcriptional regulation.
Forma física
0.5 mg/mL solution in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2 mM DTT and 0.1 M NaCl.
Nota de preparación
Centrifuge the vial prior to opening.
Otras notas
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVLLETTLG DVVIDLYTEE RPRACLNFLK LCKIKYYNYC LIHNVQRDFI IQTGDPTGTG RGGESIFGQL YGDQASFFEA EKVPRIKHKK KGTVSMVNNG SDQHGSQFLI TTGENLDYLD GVHTVFGEVT EGMDIIKKIN ETFVDKDFVP YQDIRINHTV ILDDPFDDPP DLLIPDRSPE PTREQLDSGR IGADEEIDDF KGRSAEEVEE IKAEKEAKTQ AILLEMVGDL PDADIKPPEN VLFVCKLNPV TTDEDLEIIF SRFGPIRSCE VIRDWKTGES LCYAFIEFEK EEDCEKAFFK MDNVLIDDRR IHVDFSQSVA KVKWKGKGGK YTKSDFKEYE KEQDKPPNLV LKDKVKPKQD TKYDLILDEQ AEDSKSSHSH TSKKHKKKTH HCSEEKEDED YMPIKNTNQD IYREMGFGHY EEEESCWEKQ KSEKRDRTQN RSRSRSRERD GHYSNSHKSK YQTDLYERER SKKRDRSRSP KKSKDKEKSK YR
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)