Merck
SRP5339
Sigma-Aldrich
PDE1A, active, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
HCAM1, HSPDE1A, MGC26303
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
10412-14134 nmol/min·mg
mol peso
~64 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... PDE1A(5136)
Descripción general
PDE1A is a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family that is stimulated by Ca2+-calmodulin. PDE1A is a cGMP-specific phosphodiesterase and hydrolyzes cGMP to 5′-GMP. Calmodulin is tightly bound to PDE1A in human spermatozoa and this results in permanent activation of PDE1A. Inhibition of PDE1A function significantly attenuates vascular smooth muscle cell growth by decreasing proliferation via G1 arrest and induces apoptosis. In vascular smooth muscle cell, PDE1A is important in regulating growth and survival of these cells and thus can contribute to the neointima formation in atherosclerosis and restenosis.
Forma física
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Nota de preparación
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)