Documentos clave
53853-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Core-shell (SPP) Fused Core C8 HPLC column
Seleccione un Tamaño
1 EA
886,00 €
886,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
886,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
886,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Ascentis® Express C8 HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 μm particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UPLC® (or other ultra high pressure system) users, as well as conventional HPLC users.
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Aplicación
  • Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns.: This review explores the evolution and performance of superficially porous silica columns in high-performance liquid chromatography (HPLC), including those similar to the Ascentis® Express C8, 2.7 mu m. The focus is on the technology′s impact on enhancing analytical speed and efficiency (Ali et al., 2012).
  • Development and validation of an HPLC-MS/MS method to determine clopidogrel in human plasma. Use of incurred samples to test back-conversion.: This study details the development of an HPLC-MS/MS analytical method using columns such as the Ascentis® Express C8, 2.7 mu m, aimed at quantifying clopidogrel in plasma, demonstrating the columns utility in clinical pharmacokinetic assessments (Silvestro et al., 2010).
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
cartucho de precolumna
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Luigi Silvestro et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(30), 3134-3142 (2010-10-20)
Quantitative methods using LC-MS/MS allow achievement of adequate sensitivity for pharmacokinetic studies with clopidogrel; three such methods, with LLOQs as low as 5 pg/mL, were developed and fully validated according to the well established FDA 2001 guidelines. The chromatographic separations
Han Young Eom et al.
Journal of chromatography. A, 1217(26), 4347-4354 (2010-05-11)
Saikosaponins are triterpene saponins derived from the roots of Bupleurum falcatum L. (Umbelliferae), which has been traditionally used to treat fever, inflammation, liver diseases, and nephritis. It is difficult to analyze saikosaponins using HPLC-UV due to the lack of chromophores.
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 81-82, 126-132 (2013-05-07)
A closed-vessel microwave-assisted extraction (MAE) technique was optimized for the first time for the extraction of polyphenols from raw propolis. The results obtained by means of response surface experimental design methodology showed that the best global response was reached when
Artículos
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Protocolos
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Preguntas
1–8 de 8 Preguntas  
  1. What flow rate should I use with Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 respuesta
    1. Based on the minimum in the van Deemter curves, higher flows than 5um particle columns are required in order to maximize Ascentis Express column efficiency. The suggested starting point for flow rate for Ascentis Express columns: 1.6 mL/min for 4.6 mm ID;  0.8 mL/min for 3.0 mm ID; and 0.4mL/min for 2.1 mm ID.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. Do I need special fittings and tubing to connect Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 respuesta
    1. While operating pressures may not exceed the 400 bar (6,000 psi) capability of your traditional instruments, sustained pressures of about 200 bar (3,000 psi) will exceed the recommended pressure for conventional PEEK tubing and fittings at the column inlet. We recommend changing to stainless steel fittings in all high pressure locations and have designed special High Performance HPLC Fittings/Interconnects that will stay tight at pressures of 1,000 bar (15,000 psi) or greater, even when elevated column temperatures are employed.
      ¿Le ha resultado útil?
  4. Is there anything special I need to do to my HPLC system to use Ascentis Express?
    1 respuesta
    1. Nothing special is required to use Ascentis Express HPLC columns.  To obtain the full benefits of Ascentis Express, one should minimize dispersion in the HPLC system (tubing, detector flow cell) as well as confirm the detector response system is set at a fast level.  For more information, request Guidelines for Optimizing Systems for Ascentis Express Columns (T407102).
      ¿Le ha resultado útil?
  5. Can Ascentis® Express HPLC Columns be used for LC-MS?
    1 respuesta
    1. Express Fused-Core™ particles were designed with LC-MS in mind. Even extremely short column lengths exhibit sufficient plate counts to show high resolving power. The flat van Deemter plots permit resolution to be maintained at very high flow rates to maximize sample throughput. All Ascentis stationary phases have been evaluated for MS compatibility during their development, and the Express phases are no exception. You can expect extremely low column bleed and background while maintaining longest possible column lifetime. A bonus of Ascentis Express columns for high throughput UHPLC and LC-MS is that they are extremely rugged and highly resistant to plugging, a very common failure mode for competitor columns.
      ¿Le ha resultado útil?
  6. How can I measure my instrument bandwidth (IBW) and determine what Ascentis® Express HPLC Columns can be used with minimal efficiency loss created by too much internal instrument volume?
    1 respuesta
    1. The Guide to Dispersion Measurement has simple instructions on how to measure IBW and can be found at sigma-aldrich.com/express.
      ¿Le ha resultado útil?
  7. Can I use Ascentis Express on any type of HPLC system?
    1 respuesta
    1. Ascentis Express HPLC columns are capable of use on standard HPLC systems as well as UHPLC systems.  Columns are packed in high pressure hardware capable of withstanding the pressures used in UHPLC systems.
      ¿Le ha resultado útil?
  8. Can I use Ascentis Express on a UHPLC system?
    1 respuesta
    1. Yes.  Ascentis Express columns are packed in a way making them suitable for these ultra high pressure instruments.  In fact, Ascentis Express outperforms sub-2 μm micron columns on many applications since Ascentis Express provides the benefits of sub-2 μm particles but at much lower back pressure.  These benefits include the capability of providing fast HPLC and higher resolution chromatography.  The Fused-Core particle consists of a 1.7 μm solid core and a 0.5 μm porous shell.  A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.5 μm) compared to conventional fully porous particles. The shorter diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening.
      ¿Le ha resultado útil?