O-006
Oxycodone-D3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentración
1.0 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@]1([C@H](N(C)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C5O[C@H]4C(CC1)=O
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1/i2D3
Clave InChI
BRUQQQPBMZOVGD-CLILCLBHSA-N
Descripción general
Aplicación
- Pharmacokinetic Analysis: Lu et al. used Oxycodone-D3 in a study to develop a method for the simultaneous determination of acetaminophen and oxycoDonein human plasma, highlighting its utility in pharmacokinetic analysis and as an internal standard in LC-MS/MS assays (Lu et al., 2018).
- Bioanalytical Method Validation: Bergeron et al. discussed the importance of using high-purity internal standards like Oxycodone-D3 for successful bioanalytical assays, emphasizing its role in improving the accuracy and reliability of liquid chromatography/tandem mass spectrometric analyses (Bergeron et al., 2009).
- Postmortem Distribution: Anderson et al. explored the postmortem tissue distribution of oxycodone, using Oxycodone-D3 to trace its levels in various tissues, which is crucial for forensic toxicology and understanding the drug′s behavior in the human body after death (Anderson et al., 2002).
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)