Merck
SRP5162
Sigma-Aldrich
4EBP1, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
BP-1, EIF4EBP1, MGC4316, PHAS-I
Seleccione un Tamaño
50 μG
314,00 €
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
314,00 €
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
314,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensayo
≥70% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
~18 kDa
Nº de acceso NCBI
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... EIF4EBP1(1978)
Descripción general
Eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 (E1F4EBP1) is part of the translation repressor protein family. The gene encoding it is localized on human chromosome 8p11-p12.[1][2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 (E1F4EBP1) is involved in protein synthesis, cell growth and survival. In the unphosphorylated form, it suppresses the translation initiation of capped mRNAs, whereas in phosphorylated form, it increases translation initiation. Phosphorylation of E1F4EBP1 releases it from eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E) and this results in cap-dependent translation. The protein is also involved in tumorigenesis and the gene is overexpressed in various carcinomas. It is also a substrate for mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1). In non-phosphorylated conditions, E1F4EBP1 interacts with p21 (cyclin-dependent kinase inhibitor) and enhances destabilization of p21.[3][1][4]
Forma física
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Nota de preparación
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
MicroRNAs 125a and 125b inhibit ovarian cancer cells through post-transcriptional inactivation of EIF4EBP1.
Lee M
Oncotarget (2016)
Stabilization of p21 by mTORC1/4E-BP1 predicts clinical outcome of head and neck cancers.
Llanos S
Nature Communications (2016)
4E-BP1, a multifactor regulated multifunctional protein.
Qin X
Cell Cycle (2016)
Multiple interacting oncogenes on the 8p11-p12 amplicon in human breast cancer.
Yang ZQ
Cancer Research (2006)
A Pause et al.
Nature, 371(6500), 762-767 (1994-10-27)
The cloning is described of two related human complementary DNAs encoding polypeptides that interact specifically with the translation initiation factor eIF-4E, which binds to the messenger RNA 5'-cap structure. Interaction of these proteins with eIF-4E inhibits translation but treatment of