Documentos clave
SRP0447
Sigma-Aldrich
OTUD6B active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
CGI-77, DUBA5, OTU domain containing 6B
Seleccione un Tamaño
50 μG
634,00 €
634,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
634,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
634,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
≥80% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
39 kDa
envase
pkg of 50 μg
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... OTUD6B(51633)
Descripción general
Human deubiquitinating enzyme ovarian tumor domain- containing 6B, or OTUD6B (GenBank Accession No. NM_016023) amino acids 2-323 (end) with N-terminal His-Flag-tag, MW=39 kDa, expressed in E. coli cells.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xu, Z. et al.
PLoS ONE, e14514-e14514 (2011)
Mathew E Sowa et al.
Cell, 138(2), 389-403 (2009-07-21)
Deubiquitinating enzymes (Dubs) function to remove covalently attached ubiquitin from proteins, thereby controlling substrate activity and/or abundance. For most Dubs, their functions, targets, and regulation are poorly understood. To systematically investigate Dub function, we initiated a global proteomic analysis of