Merck
SRE0020
Sigma-Aldrich
Butyrylcholinesterase from equine serum
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥900 units/mg protein
Sinónimos:
Butyrylcholinesterase from equine serum, Acylcholine acyl-hydrolase, Choline esterase, butyryl, Pseudocholinesterase
Seleccione un Tamaño
SRE0020-500KU
86.560,00 €
SRE0020-1MU
103.700,00 €
86.560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
SRE0020-500KU
86.560,00 €
SRE0020-1MU
103.700,00 €
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
86.560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥900 units/mg protein
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of butyrylcholine to choline and butyrate per minute at pH 8.0 at 37 deg C.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)