SML3654
Lockdown
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propane, 4,4′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-benzenedicarboxylic acid], BTB 13888
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C1=CC=C(OC2=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)C(C=C3)=CC=C3OC4=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C4
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable