172050
Anacardic Acid
The Anacardic Acid, also referenced under CAS 16611-84-0, modulates the biological activity of Anacardic. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Anacardic Acid, AA, 2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic Acid, 6-Pentadecylsalicylic Acid, Aurora Kinase A Activator, Histone Acetyltransferase Inhibitor III, SUMOylation Inhibitor II, HAT Inhibitor III, p300/CBP Inhibitor III, PCAF Inhibitor I
Seleccione un Tamaño
190,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
190,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1c(c(ccc1)CCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O
InChI
1S/C22H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h15,17-18,23H,2-14,16H2,1H3,(H,24,25)
Clave InChI
ADFWQBGTDJIESE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HAT
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kishore, A.H. 2008. J. Med. Chem.51, 792.
Balasubramanyam, K., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 19134.
Paramashivappa, R., et al. 2002. J. Agric. Food Chem.50, 7709.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3