Documentos clave
SML3411
Sigma-Aldrich
LY2828360
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-6-(4-methyl-1-piperazinyl)-9-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-9H-purine, LY 2828360
Seleccione un Tamaño
5 MG
55,70 €
25 MG
225,00 €
55,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
55,70 €
25 MG
225,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H27ClN6O
Número de CAS:
Peso molecular:
426.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.77
55,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)c2[n](c4nc(nc(c4n2)N5CCN(CC5)C)C)C3CCOCC3
InChI
1S/C22H27ClN6O/c1-15-24-21(28-11-9-27(2)10-12-28)19-22(25-15)29(16-7-13-30-14-8-16)20(26-19)17-5-3-4-6-18(17)23/h3-6,16H,7-14H2,1-2H3
Clave InChI
UCMNDPDJRSEZPL-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
LY2828360 is a potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist that inhibits cAMP accumulation and activates ERK1/2 signaling while failing to recruit arrestin. LY2828360 suppress chemotherapy-induced neuropathic pain created by paclitaxel without producing tolerance in mice.
Potent and selective slowly acting G protein-biased CB2 cannabinoid agonist
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)