Saltar a
SML3337
CBR-470-1, racemic
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(± )-3-((4-chlorophenyl)sulfonyl)-4-(isobutylamino)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide, 3-Thiophenamine, 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]tetrahydro-N-(2-methylpropyl)-, 1,1-dioxide, (3R,4S)-rel- (ACI)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20ClNO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
365.90
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2%, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
CBR-470-1 is an Inhibitor of the glycolytic enzyme PGK1 that induces Nrf2 activity. PGK1 inhibition results in acculumation of methylglyoxalyl (MGO), a toxic, reactive metabolite removed by other enzymes. The accumulated MGO then irreversibly reacts with Keap1 forming inactive Keap1 dimers, resulting in accumulation of Nrf2.
Inhibitor of the glycolytic enzyme PGK1 inducing Nrf2 activity
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3609SML1983SML1804
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2%, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL to clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brownish
color
white to brown
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)