Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 79,40 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 308,00 € |
Acerca de este artículo
79,40 €
Ahorre hasta 15 %
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
NS(C1=CC=C(N2CCCCS2(=O)=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4S2/c11-18(15,16)10-5-3-9(4-6-10)12-7-1-2-8-17(12,13)14/h3-6H,1-2,7-8H2,(H2,11,15,16)
InChI key
HMHVCUVYZFYAJI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form - | form crystalline powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?