Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 80,20 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
80,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
DAPTA is a potent CCR5 antagonist, an amidated octapeptide corresponding to an HIV envelope glycoprotein gp120 (gp160)-derived sequence (aa 185-192; the SF-2 isolate) that competes against gp120-CD4 complex for interaction with CCR5 (IC50 = 0.42 nM against gp120CM235 binding to CCR5/CD4 cells, IC50 = 1.5/1.8 nM against gp120BaL/sCD4 or gp120CM235/sCD4 binding to CCR5+/CD4- cells). DAPTA blocks CCR5-dependent HIV host cell entry in cultures and in vivo.
Potent CCR5 antagonist that blocks CCR5-dependent HIV host cell entry in cultures and in vivo.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to beige | color white to off-white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?