SML3469
ADH-1 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(ADH-1)c trifluoroacetate, Cyclic-N-Ac-CHAVC-NH2 trifluoroacetate, Cyclic-N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2 trifluoroacetate, Exherin trifluoroacetate, N-Ac-CHAVC-NH2 (C1-C5 disulfide) trifluoroacetate, N-Ac-CHAVC-NH2 trifluoroacetate, N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2 (Cys1-Cys5 disulfide) trifluoroacetate, c(N-Ac-CHAVC-NH2) trifluoroacetate, c(N-Ac-Cys-His-Ala-Val-Cys-NH2) trifluoroacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H34N8O6S2/c1-10(2)17-22(36)29-15(18(23)32)7-37-38-8-16(27-12(4)31)21(35)28-14(5-13-6-24-9-25-13)20(34)26-11(3)19(33)30-17/h6,9-11,14-17H,5,7-8H2,1-4H3,(H2,23,32)(H,24,25)(H,26,34)(H,27,31)(H,28,35)(H,29,36)(H,30,33)/t11-,14-,15-,16-,17-/m0/s1
Clave InChI
FQVLRGLGWNWPSS-BXBUPLCLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable