Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 295,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C152H232N40O45 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
3339.71 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
295,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Taspoglutide trifluoroacetate salt, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Taspoglutide is a long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist. Taspoglutide improves glucose tolerance, postprandial glucose, body weight, glycaemic control and insulin sensitivity in the Zucker diabetic fatty rat.
long-acting glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonist
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form film |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to beige | color white to off-white | color white to off-white | color white to beige |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?