Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 165,00 € |
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 658,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28N4O · HCl
Peso molecular:
400.94
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -41 to -51°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant, potent and selective metabotropic glutamate receptor 1 (mGlu1) negative allosteric modulator (NAM).
VU0469650 is a brain-penetrant, potent and selective metabotropic glutamate receptor 1 (mGlu1) negative allosteric modulator (NAM). VU0469650 selectively inhibits glu-induced Ca2+ influx in human mGluR1-expressing HEK 293A (EC50 = 99 nM with [Glu] = EC20 for 1.9 min, then EC100 for 1.7 min; inactive against cells expressing human mGlu2-8 at 10 μM) with no affinity toward a panel of 68 clinically relevant GPCRs, ion channels, kinases, and transporters. Prior administration of VU0469650 in mice in vivo (60 mg/kg i.p.) modulates the antipsychotic activity of M4 muscarinic receptor PAM VU0467154 and that of the M1/M4 agonist xanomeline.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?