Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 101,00 € 85,85 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 326,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H35NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
406.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
85,85 €
Precio de catálogo101,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)COCCC34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3.[H]Cl
Application
Biochem/physiol Actions
ADDA 5 is a potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV) that depletes the bioenergetics reserve capacity in intact glioma cells. ADDA 5 specifically inhibits the proliferation of chemosensitive and chemoresistant glioma cells, while sparing non-cancer cells. Additionally ADDA 5 is effective against glioma stem cells.
Potent and selective inhibitor of cytochrome c oxidase (Complex IV)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: <2 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated, protect from light | storage condition - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?