SML3125
LEI-401
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(Cyclopropylmethyl)-6-((S)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)-2-((S)-3-phenylpiperidin-1-yl)pyrimidine-4-carboxamide, N-(Cyclopropylmethyl)-6-[(3S)-3-hydroxy-1-pyrrolidinyl]-2-[(3S)-3-phenyl-1-piperidinyl]-4-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CC(N2CC[C@@H](C2)O)=NC(N3CCC[C@H](C3)C4=CC=CC=C4)=N1)NCC5CC5
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable