Saltar a
SML2020
Atrasentan hydrochloride
≥98% (HPLC), ETA receptor antagonist, powder
Sinónimos:
(2R,3R,4S)-4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-[2-(dibutylamino)-2-oxoethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, 2R-(4-Methoxyphenyl)-4S-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(N, N-di(n-butyl)aminocarbonyl-methyl)-pyrrolidine-3R-carboxylic acid hydrochloride, A-147627 hydrochloride, ABT-627 hydrochloride
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
126,00 €
107,10 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
511,00 €
434,35 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H38N2O6 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
547.08
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
107,10 €
Precio de catálogo126,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Atrasentan hydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.CCCCN(CCCC)C(CN1C[C@H](C2=CC=C(OCO3)C3=C2)[C@@H](C(O)=O)[C@@H]1C4=CC=C(OC)C=C4)=O
InChI
1S/C29H38N2O6.ClH/c1-4-6-14-30(15-7-5-2)26(32)18-31-17-23(21-10-13-24-25(16-21)37-19-36-24)27(29(33)34)28(31)20-8-11-22(35-3)12-9-20;/h8-13,16,23,27-28H,4-7,14-15,17-19H2,1-3H3,(H,33,34);1H/t23-,27-,28+;/m1./s1
InChI key
IJFUJIFSUKPWCZ-SQMFDTLJSA-N
General description
Atrasentan has also been used to treat cardiovascular disease.
Biochem/physiol Actions
Atrasentan is a selective endothelin ETA receptor antagonist with an IC50 of 0.2 nM for ETA compared to 190 nM for ETB receptors. It blocks blocks endothelin induced cell proliferation, and has been investigated as a possible treatment for prostate cancer, and more recently for therapy for diabetic kidney disease.
Selective endothelin ETA receptor antagonist
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2331SML2938SML0698
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)