Merck
SML2981
Sigma-Aldrich
EN219
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-(3,5-bis(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-2-chloroethanone, 3,5-bis(4-Bromophenyl)-1-(chloroacetyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
5 MG
115,00 €
25 MG
372,00 €
115,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
115,00 €
25 MG
372,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13Br2ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
456.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
115,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)C2N(NC(=C2)c3ccc(cc3)Br)C(=O)CCl
Clave InChI
PREWPJFURADJST-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
EN219 is a cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination. EN219 is shown to covalently interact with RNF114-C8 (IC50 = 470 nM), TUBB1-C201, HSPD1-C442, and HIST1H3A-C97. EN219 is a recruiter of the E3 ubiquitin ligase RNF114 that can be utilized for PROTAC applications.
cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)