Saltar al contenido
SML0978
ML291
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CID52940465, N-(4-((4-Chloropiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-5-nitrofuran-2-carboxamide, SID134228465
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16ClN3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
413.83
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response ( UPR) EC50 = 762 nM) with 105-fold selectivity over activation of the adaptive UPR pathway. ML291 induces apoptosis in wild-type mouse embryonic fibroblasts (MEFs), but not in CHOP KO MEFs.
ML291 specifically activates the apoptotic arm of the cellular unfolded protein response.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)