Merck
SML2028
Sigma-Aldrich
GA11
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,6-Diphenylimidazo[1,2-a]pyridine
Seleccione un Tamaño
5 MG
83,60 €
25 MG
135,00 €
83,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
83,60 €
25 MG
135,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
270.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
83,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C12=NC(C3=CC=CC=C3)=CN1C=C(C4=CC=CC=C4)C=C2
Clave InChI
LETMYYZWCFHZLY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH
GA11 is a BBB penetrant and potent inhibitor of ALDH that inhibits the growth of mesenchymal (MES) glioma spheres. Also GA11 inhibits tumor growth in a murine GSC-derived xenograft model of glioblastoma.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)