Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 142,00 € 120,70 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 573,00 € |
Acerca de este artículo
120,70 €
Precio de catálogo142,00 €Ahorre 15 %Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light, under inert gas
color
orange-brown
solubility
DMSO: 12 mg/mL (orange solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=C/c3cc4CCCCc4[nH]3)\c2c1
InChI
1S/C19H21N3O3S/c1-22(2)26(24,25)14-7-8-18-15(11-14)16(19(23)21-18)10-13-9-12-5-3-4-6-17(12)20-13/h7-11,20H,3-6H2,1-2H3,(H,21,23)/b16-10-
InChI key
LOGJQOUIVKBFGH-YBEGLDIGSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 12 mg/mL (orange solution) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| storage condition protect from light, under inert gas | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SU 6656
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?