SML1988
TASIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1′-(4-Methoxyphenylsulfonyl)-4-methyl-1,4′-bipiperidine hydrochloride, 1,4′-Bipiperidine, 1′-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-methyl-, hydrochloride, Truncated APC Selective INhibitor-1
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
white to beige
solubilidad
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(CC1)CCN1C(CC2)CCN2S(C3=CC=C(OC)C=C3)(=O)=O.[H]Cl
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable