Saltar a
SML1485
SW033291
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(Butane-1-sulfinyl)-4-phenyl-6-thiophen-2-yl-thieno[2,3-b]pyridin-3-ylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
213,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20N2OS3
Número CAS:
Peso molecular:
412.59
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
213,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow-green
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(S(CCCC)=O)SC2=NC(C3=CC=CS3)=CC(C4=CC=CC=C4)=C21
InChI
1S/C21H20N2OS3/c1-2-3-12-27(24)21-19(22)18-15(14-8-5-4-6-9-14)13-16(23-20(18)26-21)17-10-7-11-25-17/h4-11,13H,2-3,12,22H2,1H3
InChI key
LCYAYKSMOVLVRL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SW033291 is an inhibitor of the prostaglandin-degrading enzyme 15-PGDH
SW033291 is an inhibitor of the prostaglandin-degrading enzyme 15-PGDH. PGE2 is known to promote hematopoiesis and to promote reeneration by causing stem cells to proliferate. 15-PGDH degrades prostaglandin PGE2 and is a negative regulator of tissue regeneration and repair. SW033291 inhibition of 15-PGDH doubled levels of PGE2 and doubled rates of colon and liver tissue regeneration. Mice given SW033291 after receiving a bone marrow transplant had a two- to threefold increase in the number of donor cells that homed to the their bone marrow.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N0915S7071SML1145
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
light yellow to yellow-green
color
light yellow to light tan
color
off-white to tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)