14690
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Sinónimos:
Cuprizon, Cuprizone, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (N)
≥99.0%
formulario
powder
calidad
for spectrophotometric det. of Cu
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
210-214 °C (lit.)
210-214 °C
cadena SMILES
O=C(N\N=C1\CCCCC1)C(=O)N\N=C2/CCCCC2
InChI
1S/C14H22N4O2/c19-13(17-15-11-7-3-1-4-8-11)14(20)18-16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clave InChI
DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?