SML1965
PKUMDL-WQ-2201
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chloro-4-[5-[[2-[(ethylamino)thioxomethyl]hydrazinylidene]methyl]-2-furanyl]-benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(C=CC(C1=CC=C(C=NNC(NCC)=S)O1)=C2)=C2Cl)O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable