Saltar a
SML1618
Garenoxacin mesylate monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1-Cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-7-[(1R)-2,3-dihydro-1-methyl-1H-isoindol-5-yl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methane sulfonic acid salt monohydrate, BMS 284756 mesylate, Ganefloxacin mesylate, Garenfloxacin mesylate, T-3811 mesylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
104,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
409,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H20F2N2O4 · CH4O3S · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
540.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CN(C2CC2)C3=C(OC(F)F)C(C4=CC(CN[C@@H]5C)=C5C=C4)=CC=C3C1=O)=O.CS(=O)(O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C23H20F2N2O4.CH4O3S.H2O/c1-11-15-5-2-12(8-13(15)9-26-11)16-6-7-17-19(21(16)31-23(24)25)27(14-3-4-14)10-18(20(17)28)22(29)30;1-5(2,3)4;/h2,5-8,10-11,14,23,26H,3-4,9H2,1H3,(H,29,30);1H3,(H,2,3,4);1H2/t11-;;/m1../s1
InChI key
IGTHEWGRXUAFKF-NVJADKKVSA-N
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum fluoroquinolone antibiotic suitable for treatment of gram-positive and gram-negative bacterial infections
Garenoxacin is a broad spectrum fluoroquinolone antibiotic suitable for treatment of gram-positive and gram-negative bacterial infections. Garenoxacin has a low mutant prevention concentration and a narrow mutant selection window. Data shows that garenoxacin has anti-inflammatory properties. It significantly alleviates LPS-induced IL-8 production through the negative regulation of the ERK1/2 pathway both in the human airway epithelial cell line A549 and the monocyte cell line THP-1.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3173SML2964PZ0255
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)